1-(Trimetilsilil)imidazol, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: N-(Trimetilsilil)-1H-imidazol, N-(Trimetilsilil)imidazol, 1-(Trimetilsilil)-1H-imidazol, TMSI
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18204.0025 8.18204.0100
8.18204.0025EA 98.4 EUR
8.18204.0025 8.18204.0100
1-(Trimetilsilil)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(Trimetilsilil)imidazol
Formula: C₆H₁₂N₂Si
Pto. Ebullición: 209 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Número MDL: MFCD00005280
Núm. CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Melting Point -42 °C
Molar Mass 140.25 g/mol
Boiling Point 212 °C (decomposition)
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 540 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)