Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
8.18214.0100EA 55 EUR
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona, Sigma-Aldrich®
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona
Formula: C₆H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006550
Núm. CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (57 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 1.6 - 9.3 %(V)
Density 1.064 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 255°C
Synonyms Dimethylpropyleneurea, DMPU
Hill Formula C6H12N2O