Tetrabutilamonio hidróxido 12,5% in methanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18215.0250 8.18215.1000
8.18215.0250EA 127 EUR
8.18215.0250 8.18215.1000
Tetrabutilamonio hidróxido 12,5% in methanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Pto. de fusión: 29.85
Densidad: 0.968
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)