(Clorometil)trimetilsilano, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18557.0025 8.18557.0100
8.18557.0025EA 153 EUR
8.18557.0025 8.18557.0100
(Clorometil)trimetilsilano, Sigma-Aldrich®
(Clorometil)trimetilsilano
Formula: ClH₂CSi(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 98 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,8861 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000878
Núm. CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 2985
ADR: 3 (8),II