Cianoacetato de alilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cyanoacetic acid Allyl Ester, Allyl Cyanoacetate, Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18559.0050 8.18559.1000
8.18559.0050EA 225 EUR
8.18559.0050 8.18559.1000
Cianoacetato de alilo, Sigma-Aldrich®
Cianoacetato de alilo
Formula: C₆H₇NO₂
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013817
Núm. CAS: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -40.0 °C
Molar Mass 125.13 g/mol
Boiling Point 89 - 90 °C (5 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4393 (28 °C, 589 nm)
Density 1.072 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Cyanoacetic acid allyl ester
Hill Formula C6H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOCH2CH=CH2