Succinato de disodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18601.0100 8.18601.0500
8.18601.0100EA 47.5 EUR
8.18601.0100 8.18601.0500
Succinato de disodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Succinato de disodio
Formula: C₄H₄Na₂O₄
Densidad: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002790
Núm. CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Índice Merck: 12,08828
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 162.05 g/mol
pH 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)