Formaldehído 37% en solución acuosa estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Estabilización: 10 % estabilizado con metanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18708.1000 8.18708.5000
8.18708.1000EA 45.9 EUR
8.18708.1000 8.18708.5000
Formaldehído 37% en solución acuosa estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Formaldehído
Formula: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Pto. Ebullición: -19.3
Pto. de fusión: -92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04259
Order Now
Resultados test especificaciones
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material