N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18727.0025 8.18727.0100
8.18727.0025EA 53.8 EUR
8.18727.0025 8.18727.0100
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo, Sigma-Aldrich®
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203.43 g/mol
Pto. Ebullición: 162
Pto. de fusión: ∼24 °C
Densidad: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008270
Núm. CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) decomposes
Molar Mass 203.43 g/mol
Boiling Point 43 °C (11 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (50 °C)
Flash Point 40 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)