Tetrabutilamonio hidróxido 20% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 62.4 EUR
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutilamonio hidróxido 20% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)