Etoxitrimetilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trimethyl(ethoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18821.0025 8.18821.0100
8.18821.0025EA 38.4 EUR
8.18821.0025 8.18821.0100
Etoxitrimetilsilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Etoxitrimetilsilano
Formula: C₅H₁₄OSi
MW: 118,25 g/mol
Pto. Ebullición: 75 - 76 °C (1013 mbar)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,76 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: -18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009069
Núm. CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.756 - 0.759
Identity (IR) passes test