EDTA sal dipotásica dihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19040.0025
8.19040.0100
8.19040.9025
8.19040.0025EA
29.2
EUR
8.19040.0025
8.19040.0100
8.19040.9025
EDTA sal dipotásica dihidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
EDTA sal dipotásica dihidrato
Formula:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O Pto. de fusión: 272 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150036 Núm. CAS: 25102-12-9 EINECS: 217-895-0 Índice Merck: 13,03546 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 272 °C |
Molar Mass | 404.47 g/mol |
Bulk Density | 310 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |