Anilina clorhidrato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Anilina HCl, Cloruro de anilinio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20099.0250 8.20099.1000
8.20099.0250EA 81.1 EUR
8.20099.0250 8.20099.1000
Anilina clorhidrato, Sigma-Aldrich®
Anilina clorhidrato
Formula: C₆H₈ClN
MW: 129,59 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 198 °C
Densidad: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 193 °C
Número MDL: MFCD00012958
Núm. CAS: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00616
Order Now
Resultados test especificaciones
Hill Formula C₆H₈ClN
Chemical formula C₆H₅NH₂ * HCl
Molar Mass 129.58 g/mol
Boiling point 245 °C (1013 hPa)
Flash point 193 °C
Melting Point 199 - 202 °C
Bulk density 500 kg/m³
Solubility 1070 g/l (25 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 840 mg/kg
Storage class 6.1A Combustible substances, toxic
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50
S Phrase S 26-27-36/37/39-45-61-63