Bromuro de 2-bromoetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Bromoetilamina, bromhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051 8.20176.0950
8.20176.0100EA 57.9 EUR
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051 8.20176.0950
Bromuro de 2-bromoetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromuro de 2-bromoetilamonio
Formula: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204,89 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012886
Núm. CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 171 - 176 °C
Molar Mass 204.89 g/mol
pH 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials