Cloroacetato de sodio zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Chloroacetic acid sodium salt
MQ200
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9050
8.20293.0100EA 45.4 EUR
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9050
Cloroacetato de sodio zS, Sigma-Aldrich®
Cloroacetato de sodio
Formula: C₂H₂ClNaO₂
MW: 116.48 g/mol
Número MDL: MFCD00002684
Núm. CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02129
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 116.47 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Flash Point 270 °C
pH 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)