N,N'-Difenil-p-fenilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20536.0250 8.20536.9010
8.20536.0250EA 108 EUR
8.20536.0250 8.20536.9010
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₈H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 469 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 146…149 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003015
Núm. CAS: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Índice Merck: 12,03388
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 135 °C
Molar Mass 260.33 g/mol
Bulk Density 560 kg/m3
Boiling Point 220 - 225 °C (1.33 hPa)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)