Furano Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ200
8.20594.0250 8.20594.1000
8.20594.0250EA 42.2 EUR
8.20594.0250 8.20594.1000
Furano Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Furano
Formula: C₄H₄O
MW: 68.08 g/mol
Pto. Ebullición: 31.4
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0.9371 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –50 °C
Número MDL: MFCD00003222
Núm. CAS: 110-00-9
EINECS: 203-727-3
UN: 2389
ADR: 3 I
Índice Merck: 13,04317
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 68.07 g/mol
Boiling Point 32 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 670 hPa (20 °C)
Flash Point -36 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 14.3 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 390 °C
Saturation concentration 1870 g/m3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid