5-(Hidroximetil)-2-furaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 5-(Hidroximetil)furfural
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
8.20678.0001EA 106 EUR
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
5-(Hidroximetil)-2-furaldehído
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 27…30 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003234
Núm. CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Índice Merck: 13,04857
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3