2-Metilfurano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20798.0250 8.20798.1000
8.20798.0250EA 60.8 EUR
8.20798.0250 8.20798.1000
2-Metilfurano estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Metilfurano
Formula: C₅H₆O
Pto. Ebullición: 63 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003248
Núm. CAS: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3000 mg/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 63 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 139 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid