Anhídrido 3-nitrooftalico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20903.0025 8.20903.0100
8.20903.0025EA 57.2 EUR
8.20903.0025 8.20903.0100
Anhídrido 3-nitrooftalico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Anhídrido 3-nitrooftalico
Formula: C₈H₃NO₅
MW: 193,12 g/mol
Pto. de fusión: 159…162 °C
Número MDL: MFCD00005921
Núm. CAS: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 159 - 162 °C
Molar Mass 193.11 g/mol