Ftalaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: o-Ftalaldehído, OPA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
8.21027.0050EA 324 EUR
8.21027.0050 8.21027.8500 8.21027.9025
Ftalaldehído para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003335
Núm. CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 53 g/l (20 °C)
Melting Point 54 - 58 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 83 - 84 °C (1 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material