(±)-2-Metiltetrahidrofurano estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
8.21093.0005EA 32.1 EUR
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
(±)-2-Metiltetrahidrofurano estabilizado, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Pto. Ebullición: 79
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 150 g/l (25 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 78 - 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 136 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 5.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid