2-Tiouracilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
8.21120.0100EA 88.2 EUR
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
2-Tiouracilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Tiouracilo
Formula: C₄H₄N₂OS
Pto. de fusión: 340 °C
Número MDL: MFCD00006039
Núm. CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Índice Merck: 12,09504
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 7.9 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 128.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Ignition Point 570 °C