Cloruro de trimetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Trimetilamonio cloruro, Trimetilamina clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
8.21178.0005EA 37.1 EUR
8.21178.0005 8.21178.0250 8.21178.9020
Cloruro de trimetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de trimetilamonio
Formula: C₃H₁₀ClN
Pto. de fusión: 273…278 °C
Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012478
Núm. CAS: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Índice Merck: 12,09841
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 95.57 g/mol
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)