Isopreno estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Metil-1,3-butadieno, 2-Metilbuta-1,3-dieno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21258.0100 8.21258.1000
8.21258.0100EA 29.3 EUR
8.21258.0100 8.21258.1000
Isopreno estabilizado, Sigma-Aldrich®
Isopreno
Formula: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Pto. Ebullición: 34 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –146 °C
Densidad: 0,681 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –48 °C
Número MDL: MFCD00008600
Núm. CAS: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN: 1218
ADR: 3,I
Índice Merck: 13,05220
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point -146 °C
Molar Mass 68.12 g/mol
Boiling Point 34 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 605 hPa (20 °C)
Flash Point -54 °C
Refractive Index 1.4217 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 9.7 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C