Cloruro de benciltrimetilamonio zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
MQ200
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
8.21961.0005EA 35.7 EUR
8.21961.0005 8.21961.0250 8.21961.9025
Cloruro de benciltrimetilamonio zS, Sigma-Aldrich®
Cloruro de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185.7 g/mol
Pto. de fusión: 238
Densidad: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011782
Núm. CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 243 °C
Molar Mass 185.7 g/mol
Bulk Density 135 °C
Boiling Point  - 0.0001 hPa (20 °C)