6-Propil-2-tiouracilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Propiltiouracilo, 4-Propil-2-tiouracilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22137.0025 8.22137.0100
8.22137.0025EA 52.3 EUR
8.22137.0025 8.22137.0100
6-Propil-2-tiouracilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
6-Propil-2-tiouracilo
Formula: C₇H₁₀N₂OS
Pto. Ebullición: 448 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215…218 °C
Número MDL: MFCD00006041
Núm. CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Índice Merck: 12,08054
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point 216 - 220 °C
Molar Mass 170.22 g/mol
Bulk Density 159 kg/m3
Flash Point 300 °C
pH 6 - 7.5 (5 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)