(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (±)-THFA, (±)-2-Hidroximetiltetrahidrofurano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
8.22307.0100EA 32.6 EUR
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico, Sigma-Aldrich®
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –80 °C
Densidad: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005372
Núm. CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Índice Merck: 12,09353
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 75 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 282 °C