N,N-Dimetiletilamina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: DMEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
8.40018.0100EA 25.8 EUR
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
N,N-Dimetiletilamina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetiletilamina
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Pto. Ebullición: 36 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009039
Núm. CAS: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -140 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 36.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 527 hPa (20 °C)
Flash Point -45.5 °C
Explosion Limit 0.9 - 11.2 %(V)
Density 0.675 g/cm3 (20 °C)
pH 12.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C