N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: MSTFA, N-Metil-N-(trimetilsilil)-2,2,2-trifluoroacetamida
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
8.41102.0005EA 81.4 EUR
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Pto. Ebullición: 130
Densidad: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000411
Núm. CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3