Indol-3-etanol
Proveedor: Merck
Sinónimos: β-Indol-3-iletanol
8.41379.0001 8.41379.0005
8.41379.0001EA 0 EUR
8.41379.0001 8.41379.0005
Indol-3-etanol
Indol-3-etanol
Formula: C₁₀H₁₁NO
Pto. Ebullición: 358 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55…57 °C
Número MDL: MFCD00005659
Núm. CAS: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Índice Merck: 12,09930