2-(4-Hidroxifenil)etanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41859.0005 8.41859.0025
8.41859.0005EA 221 EUR
8.41859.0005 8.41859.0025
2-(4-Hidroxifenil)etanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hidroxifenil)etanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 90…92 °C
Número MDL: MFCD00002902
Núm. CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 124 g/l (25 °C)
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 138.17 g/mol