terc-Butil etil éter para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
8.41873.0005EA 43.5 EUR
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
terc-Butil etil éter para síntesis, Sigma-Aldrich®
terc-Butil etil éter
Formula: C₆H₁₄O
Pto. Ebullición: 71 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –97 °C
Densidad: 0,752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009225
Núm. CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03809
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 12 g/l (25 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (25 °C)
Flash Point -19 °C
Explosion Limit 1.23 - 7.7 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid