(3-Cloropropil)triclorosilano ≥98.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trichloro(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42016.0005 8.42016.0025
8.42016.0005EA 54.4 EUR
8.42016.0005 8.42016.0025
(3-Cloropropil)triclorosilano ≥98.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
(3-Cloropropil)triclorosilano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃
MW: 211,98 g/mol
Pto. Ebullición: 176…177 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00013694
Núm. CAS: 2550-06-3
EINECS: 219-844-8
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.358 - 1.362
Identity (IR) passes test
Flash Point 80 °C
Density 1.360 g/cm3 (20 °C)