(Clorometil)triclorosilano, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tricloro(clorometil)silano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42025.0005 8.42025.0025
8.42025.0005EA 60.6 EUR
8.42025.0005 8.42025.0025
(Clorometil)triclorosilano, Sigma-Aldrich®
(Clorometil)triclorosilano
Formula: ClH₂CSiCl₃
MW: 183,92 g/mol
Pto. Ebullición: 117 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,442 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000873
Núm. CAS: 1558-25-4
EINECS: 216-316-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8),I