Propionato de etbenciloilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43784.0500
8.43784.0500EA 200 EUR
8.43784.0500
Propionato de etbenciloilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Propionato de etbenciloilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 222 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,029…1.033 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00027003
Núm. CAS: 122-63-4
EINECS: 204-559-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 96 °C
Density 1.029 - 1.033 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C10H12O2