Eucaliptol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,8-Cineol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43788.0100 8.43788.0500
8.43788.0100EA 59.5 EUR
8.43788.0100 8.43788.0500
Eucaliptol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Eucaliptol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 176…177 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1,5 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167977
Núm. CAS: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,03940
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3.5 g/l (21 °C)
Melting Point 1.5 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 174 - 177 °C
Flash Point 49 °C
Density 0.925 g/cm3 (20 °C)