Bencilo cloruro, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cloruro de benciloα-Clorotolueno
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.45024.9999EA 0 EUR
8.45024.9999
Bencilo cloruro, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Bencilo cloruro
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126,59 g/mol
Pto. Ebullición: 179,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –41,2 °C
Densidad: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000889
Núm. CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 (8),II
Índice Merck: 13,01131
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 460 mg/l (30 °C)
Melting Point -41.2 °C
Molar Mass 126.58 g/mol
Boiling Point 58 °C (29 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.5415
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 585 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials