Ácido nítrico 5%
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
87126.360 87126.410
PRLS87126.360EA 0 EUR
PRLS87126.360 PRLS87126.410
Ácido nítrico 5%
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II