Potasio dicromato 0.04 mol/l (0.24 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
|
Peligro
|
87206.180
87206.260
PRLS87206.180EA
0
EUR
PRLS87206.180
PRLS87206.260
Potasio dicromato 0.04 mol/l (0.24 N) en solución acuosa
Potasio dicromato
Formula:
K₂Cr₂O₇ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011367 Núm. CAS: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1,III |