Amonio fluoruro
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Fluoroammonium
88072.040 88072.045
PRLS88072.040EA 0 EUR
PRLS88072.040 PRLS88072.045
Amonio fluoruro
Amonio fluoruro
Formula: NH₄F
MW: 37.04 g/mol
Pto. de fusión: 160
Densidad: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011423
Núm. CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00524