Sodio carbonato 0.25 mol/l (0.5 N) aqueous solution
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
MC302272.1000 MC302272.5000
PRLSMC302272.1000EA 0 EUR
PRLSMC302272.1000 PRLSMC302272.5000
Sodio carbonato 0.25 mol/l (0.5 N) aqueous solution
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 854
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003494
Núm. CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Índice Merck: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM