Ácido nítrico 0.5 mol/l (0.5 N)

Proveedor: PROLABO CMP

MC306787.5000 MC306787.9020 MC306787.1000
PRLSMC306787.5000EA 0 EUR
PRLSMC306787.5000 PRLSMC306787.9020 PRLSMC306787.1000
Ácido nítrico 0.5 mol/l (0.5 N)
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR