Sodio hidrogenocarbonato 3,5 g/l en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
MC307212.1000 MC307212.2000 MC307212.9010 MC307212.5000
PRLSMC307212.1000EA 0 EUR
PRLSMC307212.1000 PRLSMC307212.2000 PRLSMC307212.9010 PRLSMC307212.5000
Sodio hidrogenocarbonato 3,5 g/l en solución acuosa
Sodio hidrogenocarbonato
Formula: NaHCO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003528
Núm. CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM