Ácido nítrico 100 ml/l
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC310519.9010 MC310519.180 MC310519.1000
PRLSMC310519.9010EA 0 EUR
PRLSMC310519.9010 PRLSMC310519.180 PRLSMC310519.0500 PRLSMC310519.1000
Ácido nítrico 100 ml/l
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II