Sodio hidróxido

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

PRLSMC313457.1000EA 0 EUR
PRLSMC313457.1000
Sodio hidróxido
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR