Ácido nítrico 53%
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC313903.1000 MC313903.9025
PRLSMC313903.1000EA 0 EUR
PRLSMC313903.1000 PRLSMC313903.9025
Ácido nítrico 53%
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II