Acetonitrilo ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cianuro de metilo
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83642.320EA 286 EUR
83642.320 83642.290
Acetonitrilo ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA para LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –45,7 °C
Densidad: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99.95 %
Acidez Max. 0.0001 meq/g
Alcalinidad Max. 0.0002 meq/g
Coloración Max. 5 APHA
Densidad (20/4) 0.781 --> 0.784
Densidad (20/20) 0.782 --> 0.785
n 20/D 1.343 --> 1.345
Residuo de evaporación Max. 1 ppm
Agua Max. 100 ppm
Transmitancia (193 nm) Min. 60 %
Transmitancia (195 nm) Min. 90 %
Transmitancia (200 nm) Min. 98 %
Transmitancia (210 nm) Min. 98 %
Transmitancia (215 nm) Min. 99 %
Transmitancia (220 nm) Min. 99 %
Transmitancia (230 nm) Min. 99 %
Fluorescencia (como quinina)(254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescencia (como quinina) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradiente (210 nm) Max. 1 mAU
Gradiente (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (como Reserpina) Max. 2 ppb
MS-ESI- (como 4-Nitrofenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (como 4-Nitrofenol) Max. 20 ppb
Al (Aluminio) Max. 20 ppb
Ba (Bario) Max. 20 ppb
Ca (Calcium) Max. 20 ppb
Cd (Cadmio) Max. 20 ppb
Co (Cobalto) Max. 20 ppb
Cu (Cobre) Max. 20 ppb
Fe (Hierro) Max. 20 ppb
K (Potasio) Max. 20 ppb
Mg (Magnesio) Max. 20 ppb
Mn (Manganeso) Max. 20 ppb
Na (Sodio) (en llenado) Max. 20 ppb
Ni (Níquel) Max. 20 ppb
Pb (Plomo) Max. 20 ppb
Zn (Cinc) Max. 20 ppb
Filtrado a 0,2 µm Confirmado