Carbono activo, en polvo, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Carbón activado
87126.230EA 60.6 EUR
87126.230
Carbono activo, en polvo, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Carbono activo
Formula: C
MW: 12,01 g/mol
Pto. de fusión: 3550 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818
Order Now
Resultados test especificaciones
Valor de decoloración Min. 20 ml
Metales pesados (como Pb) Max. 20 ppm
Residuo de ignición (SO4) Max. 7 %
Pérdida por secado (120°C) Max. 8 %
Solubilidad en HCl diluido Max. 10,0 %
Solubilidad en etanol Max. 0,2 %
Solubilidad en agua Max. 2,0 %
Cloruros solubles Max. 0,1 %
Sulfatos solubles Max. 100 ppm
Ca (Calcio) Max. 1 %
Fe (Hierro) Max. 0,03 %
Zn (Cinc) Max. 10 ppm