2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: BSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
15222-1ML-FEA 26 EUR
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257,4 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34 °C
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d8a2bd736dc46554a781803537a4d7f74cf5e8&vid=f2dc5486a30b1553dbc910bb90b948e1c110a4e0&prid=web&clid=SAPDAM