(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥99.5% estabilizado, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 150-400 ppm
155810-500ML 155810-4L 155810-2.5L
155810-500MLEA 0 EUR
155810-500ML 155810-4L 155810-2.5L
(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥99.5% estabilizado, grado reactivo
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 102448
RTECS Number: LU2800000
UNSPSC Code: 12190000
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 78-80 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: <-20 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.50 %
Assay BHT (GC) 150 - 400 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
IR spectrum complying
Peroxides (as H₂O₂) Max. 100 ppm
Contains 150-400 ppm BHT as stabilizer
Refractive Index n20/D 1.406 (lit.)